missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD142 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HTF-1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
401.00€ - 864.00€
Spécification
Antigène | CD142 |
---|---|
Clone | HTF-1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15855149
|
BD Biosciences
566562 |
25 Tests |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15845149
|
BD Biosciences
566561 |
100 Tests |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
CD142 Monoclonal antibody specifically detects CD142 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD142 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
HTF-1 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |