Learn More
CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (14D3), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 418.00€
Spécification
Antigène | CD152 (CTLA-4) |
---|---|
Clone | 14D3 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16361084
|
Affymetrix eBioscience
61-1529-41 |
25 Tests |
181.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16371084
|
Affymetrix eBioscience
61-1529-42 |
100 Tests |
418.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD152 (CTLA-4) Monoclonal antibody specifically detects CD152 (CTLA-4) in Human, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD152 (CTLA-4) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
ALPS5; CD; CD152; CD152 antigen; CD152 isoform; CD152 protein; CD152 protein precursor; celiac disease 3; CELIAC3; Ctla4; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; EGK_04712; GRD4; GSE; ICOS; IDDM12; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; Ly-56; sCTLA4; soluble form; transmembrane form | |
CTLA4 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CTLA4 |
14D3 | |
Flow Cytometry | |
PE-eFluor 610 | |
Mouse | |
Human, Rhesus Monkey | |
P16410 | |
1493, 705673 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |