missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
162.00€ - 373.00€
Spécification
Antigène | CD154 (CD40 Ligand) |
---|---|
Clone | MR1 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16636464
|
Affymetrix eBioscience
61-1541-80 |
25 μg |
162.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16646464
|
Affymetrix eBioscience
61-1541-82 |
100 μg |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal antibody specifically detects CD154 (CD40 Ligand) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD154 (CD40 Ligand) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
CD154; CD40 antigen ligand; CD40 ligand; CD40 ligand CD154; CD40 ligand, membrane form; CD40 ligand, soluble form; CD40L; CD40-L; Cd40lg; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIGM1; IGM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; T-B cell-activating molecule; T-BAM; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; TNFSF5; TRAP; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5; tumor necrosis factor ligand superfamily member 5 | |
CD40LG | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CD40LG |
MR1 | |
Flow Cytometry | |
PE-eFluor 610 | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
P27548 | |
21947 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |