Learn More
CD158b Mouse anti-Human, PE, Clone: CH-L, BD
Mouse Monoclonal Antibody
243.00€ - 685.00€
Spécification
Antigène | CD158b |
---|---|
Clone | CH-L |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15881269
|
BD Biosciences
561723 |
25 Tests |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869778
|
BD Biosciences
559785 |
100 Tests |
685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reacts with a 50 - 58 kDa type I glycoprotein molecule of the killer cell inhibitory receptor (KIR) family of proteins. CD158b has also been known as GLI83, p50.2, or p58.2. CD158b is composed of two extracellular Ig-like domains. It is expressed on a subset of NK cells and it may also be present on rare T cells (either CD3/TCR αβ+, or CD3/TCR γδ+). CD158b regulates NK cell mediated cytolytic activity by interacting with HLA-C alleles (Cw 1, 3, 7 and 8).
Spécification
CD158b | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
CH-L | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.