Learn More
Anticorps anti-CD16 anti-humain de souris, Super Bright 780, Clone : eBioCB16 (CB16), eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 78-0168-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15964134
  • 290.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 09-11-2021
Description
Description
Description: The eBio1D3 monoclonal antibody reacts with mouse CD19, a 95 kDa transmembrane glycoprotein. CD19 is expressed by B cells during all stages of development excluding the terminally differentiated plasma cells. Follicular dendritic cells also express CD19. Together CD21, CD81, MHC class II, and CD19 form a multimolecular complex that associates with the BCR. Signaling through CD19 induces tyrosine phosphorylation, calcium flux and proliferation of B cells. Applications Reported: This eBio1D3 (1D3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eBio1D3 (1D3) antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat.
SB-4400) pour minimiser toute interaction polymère non spécifique. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Dans certaines expériences, nous avons observé que les valeurs de compensation pour les anticorps conjugués Super Bright 780 sont plus élevées dans le canal du violet 450 / 50 lors de l’utilisation des microsphères Ultracomp eBeads (produit n°°01-2222-42) comparés aux cellules colorées à une seule couleur. Dans de telles circonstances, nous recommandons de régler la compensation avec les cellules. Nous l’avons également observé dans certaines expériences à l’aide de microbilles de compensation totale des anticorps AbC (produit n° A10497). Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Protégez ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (réf. 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse en 1 étape (réf.°00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 780 Nm ; laser : Laser violet Le CD16 (FCGR3A) est une molécule de surface cellulaire de 50 à 65 kDa qui existe sous deux formes : une forme transmembraneuse exprimée par des cellules NK et certaines cellules T, et une forme liée au phosphatidylinositol exprimée par des granulocytes. CD16 est un récepteur de faible affinité pour l’IgG (FcR III) et un récepteur important qui médie l’ADCC par les cellules NK. Le CD16 humain est exprimé sous deux formes : FCGR3A et FCGR3B. FCGR3A est associé à la sous-unité FcepsilonRI-gamma et est responsable de la cytotoxicité des cellules NK dépendante des anticorps. Le mastocyte FCGR3A est associé à la sous-unité FcepsilonRI-bêta. Outre l’IgG, le FCGR3A peut également être déclenché par l’IgE oligomérique. FCGR3B est un récepteur monomérique lié au GPI exprimé sur les neutrophiles et est impliqué dans leur activation et leur induction d’un phénotype pro-adhésif. Les maladies associées au dysfonctionnement de la CD16 comprennent l’immunodéficience 20 et le lupus érythémateux disséminé.
Spécification
Spécification
CD 16
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
O75015, P08637
FCGR3A, FCGR3B, CD16A, CD16B, récepteur gamma Fc III, récepteur gamma Fc 3, RP11-5K23,1, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
eBioCB16 (CB16)
Super Bright 780
FCGR3B
Liquide
FCGR3 A, FCGR3 B
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
2214, 2215