Learn More
CD161 Mouse, FITC, Clone: PK136, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB78-F-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972478
  • 234.72€ / 500µg
Date d’expédition estimée: 30-11-2021
Spécification
CD161
PK136
FITC
NP_001153376
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
17059
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Klrb1c
IgG2a kappa
500 μg
Store at 2-4°C.