Learn More
CD163 Monoclonal Antibody (TNKUPJ), APC, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
137.00€ - 339.00€
Spécification
Antigène | CD163 |
---|---|
Clone | TNKUPJ |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16370684
|
Affymetrix eBioscience
17-1631-80 |
25 μg |
137.00€
25µg |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16380684
|
Affymetrix eBioscience
17-1631-82 |
100 μg |
339.00€
100µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This TNKUPJ monoclonal antibody recognizes mouse CD163. CD163 is a 130kDa surface receptor expressed by certain subsets of tissue macrophages, including splenic red pulp macrophages, Kupffer cells, intestinal lamina propria macrophages and a small fractio
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD163 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
CD163; CD163 antigen; CD163 molecule; CD163v2; CD163v3; Hemoglobin scavenger receptor; M130; macrophage-associated antigen; MM130; putative CD163 antigen; SCARI1; Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130; sCD163; Soluble CD163; Soluble sCD163 | |
CD163 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CD163 |
TNKUPJ | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rat | |
Mouse | |
Q2VLH6 | |
93671 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |