missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD163 de rat anti-souris, APC, clone : TNKUPJ, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 17-1631-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370684

  • 109.00€ / 25µg

Expédition estimée
19-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Le nombre de cellules doit être déterminé de manière empirique mais peut varier entre 10^5 et 10^8 cellules/test. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. Excitation : 633-647 nm, émission : 660 Nm ; laser : CD163 (antigène M130, Ber-Mac3, Ki-M8, SM4) à laser rouge est une glycoprotéine membranaire 130 kDa, membre de la superfamille riche en cystéine du récepteur scavenger et un récepteur pour le complexe hémoglobine-haptoglobine. Le CD163 protège les tissus contre les dommages oxydatifs induits par l’hémoglobine libre et peut jouer un rôle dans l’absorption et le recyclage du fer, via l’endocytose de l’hémoglobine/haptoglobine et la dégradation subséquente de l’hème. Le CD163 est exprimé exclusivement sur la surface cellulaire des monocytes humains et des macrophages qui évoluent de façon prédomiteuse dans la phase tardive de lʼinflammation. Plus précisément, le CD163 est présent sur tous les monocytes circulants et sur la plupart des macrophages tissulaires, à lʼexception de ceux qui se trouvent dans la zone du manteau et dans les centres germinaux des follicules lymphoïdes, des cellules réticulaires interdigitatives et des cellules de Langerhan′. Le CD163 est présent sur tous les monocytes positifs CD14, la plupart des monocytes positifs CD64, et montre une expression plus élevée sur les monocytes positifs CD16. Le CD163 est surrégulé sur les phagocytes mononucléaires par l’IL-10, l’IL-6 et la dexaméthasone. Le lipopolysaccharide (LPS) et l’acétate de myristate de phorbol (PMA) induisent tous deux l’excrétion de CD163 depuis la surface cellulaire vers le plasma ou le surnageant cellulaire. Le CD163 lie les complexes hémoglobine/haptoglobine de manière dépendante du calcium et du pH et présente une affinité plus élevée pour les complexes de l’hémoglobine et de l’haptoglobine multimérique du phénotype HP1F que pour les complexes de l’hémoglobine et de l’haptoglobine dimère du phénotype HP1S. De plus, le CD163 induit également une cascade de signaux intracellulaires impliquant la mobilisation du calcium dépendante de la tyrosine-kinase, la production d’inositol triphosphate et la sécrétion d’IL6 et de CSF1.
Spécification

Spécification

CD 163
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
Q2VLH6
Cd163
IgG2a, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
93671
Cytométrie en flux
TNKUPJ
APC
Cd163
Liquide
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Vidéos
FDS
Documents