Learn More
CD166 Mouse anti-Human, PE, Clone: 3A6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 462.00€
Spécification
Antigène CD166
Clone 3A6
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué PE
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15870579
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
560903
25 Tests
183.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
pour voir le stock disponible 
15899688
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
559263
100 Tests
462.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
The 3A6 monoclonal antibody specifically binds to the activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM), a 100-105 kDa transmembrane glycoprotein, also known as the CD6 ligand, CD166. It is composed of an immunoglobulin-like extracellular domain, a transmembrane region and a short cytoplasmic tail. ALCAM belongs to the Ig superfamily of proteins and is expressed on neurons, activated T cells, activated monocytes, epithelial cells and fibroblasts. CD166 plays an important role in mediating adhesion interactions between thymic epithelial cells and CD6+ cells during intrathymic T-cell development.
Spécification
Spécification
CD166
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
3A6
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.