Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, Biotin, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00€ - 276.00€
Spécification
Antigène | CD178 / Fas ligand |
---|---|
Clone | NOK-1 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952568
|
EnquireBio
QAB85-B-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942568
|
EnquireBio
QAB85-B-100UG |
100 μg |
276.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD178 / Fas ligand | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
356 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
NOK-1 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_001289675 | |
FASLG | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |