Learn More
CD184 (CXCR4) Monoclonal Antibody (2B11), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 391.00€
Spécification
Antigène CD184 (CXCR4)
Clone 2B11
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16606334
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
25-9991-80
25 μg
162.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
16625492
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
25-9991-82
100 μg
391.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
CD184 (CXCR4) Monoclonal antibody specifically detects CD184 (CXCR4) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD184 (CXCR4)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
b2b220Clo; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD antigen CD184; CD184; CD184 antigen; chemokine (C-X-C motif) receptor 4; chemokine (C-X-C) receptor 4; chemokine receptor; chemokine receptor (LCR1); chemokine receptor 4; chemokine receptor CXCR4; Cmkar4; CXC; CXC chemokine receptor; C-X-C chemokine receptor type 4; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine receptor 4; CXCR4; CXC-R4; CXCR-4; D2S201E; FB22; Fusin; HM89; HSY3RR; HUMSTR; LAP3; LAP-3; LCR1; LESTR; Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor; leukocyte-expressed seven-transmembrane-domain; lipopolysaccharide-associated protein 3; LPS-associated protein 3; neuropeptide Y receptor Y3; neuropeptide Y3 receptor; NPY3R; NPYR; NPYRL; NPYY3R; PB-CKR; PBSF/SDF-1; pre-B-cell-derived chemokine receptor; SDF-1 receptor; Sdf1r; seven transmembrane helix receptor; seven-transmembrane-segment receptor, spleen; stromal cell-derived factor 1 receptor; WHIM; WHIMS
Cxcr4
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Cxcr4
2B11
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
Rat
Mouse
P70658
12767
IgG2b κ
Affinity chromatography