Learn More
CD19 Rat, Biotin, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB28-B-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971758
  • 245.06€ / 500µg
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Spécification
CD19
1D3
Biotin
NP_033974
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12478
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
IgG2a kappa
500 μg
Store at 2-4°C.