Learn More
CD1d Rat anti-Mouse, BB515, Clone: 1B1, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
191.00€ - 427.00€
Spécification
Antigène CD1d
Clone 1B1
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15864629
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565956
25 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15854629
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
565955
0.1 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
Spécification
Spécification
CD1d
0.2mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Mouse
Cd1d1; Cd1.1; Cd1a; Cd1d; Ly-38
Primary
1B1
Flow Cytometry
Brilliant Blue 515 (BB515)
Rat
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Cd1.1 cDNA-transfected RMA-S mouse T lymphoma and L929 cells
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BB515 under optimum conditions and unconjugated antibody was removed.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.