Learn More
CD2 Mouse, APC, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 1895.00€
Spécification
Antigène | CD2 |
---|---|
Clone | RPA-2.10 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931458
|
EnquireBio
QAB1-APC-25TESTS |
25 Tests |
203.00€
25 tests |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921458
|
EnquireBio
QAB1-APC-100TESTS |
100 Tests |
445.00€
100 tests |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941458
|
EnquireBio
QAB1-APC-500TESTS |
500 Tests |
1895.00€
500 tests |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD2 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
914 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
RPA-2.10 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001758 | |
CD2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |