Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB89-F-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15902608
  • 82.15€ / 25µg
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd2
Protein A/G Purified
RUO
12481
IgG2b λ
Flow Cytometry
RM2-5
FITC
NP_038514
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.