Learn More
CD20 Mouse, Qfluor 710, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB31-QF710-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971838
  • 234.72€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
CD20
2H7
Qfluor 710
NP_690605
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
931
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
IgG2b kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.