Learn More
CD206 (MMR) Monoclonal Antibody (MR6F3), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
133.00€ - 294.00€
Spécification
Antigène CD206 (MMR)
Clone MR6F3
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16360984
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
53-2061-80
25 μg
133.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16370984
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
53-2061-82
100 μg
294.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Rat Monoclonal Antibody
CD206 (MMR) Monoclonal antibody specifically detects CD206 (MMR) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD206 (MMR)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
AW259686; bA541I19.1; CD206; CELE_Y39A3CR.4; CLEC13D; CLEC13DL; C-type lectin domain family 13 member D; C-type lectin domain family 13 member D-like; ddp-1; hMR; Human mannose receptor; macrophage mannose receptor 1; Macrophage mannose receptor 1-like protein 1; mannose receptor, C type 1; mannose receptor, C type 1-like 1; Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim8; MMR; MR; MRC1; MRC1L1; tim-8; Y39A3CR.4
Mrc1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Mrc1
MR6F3
Flow Cytometry
Alexa Fluor 488
Rat
Mouse
Q61830
17533
IgG2b κ
Affinity chromatography