Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB32-PE-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15961848
  • 148.90€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 02-12-2021
Spécification
CD23
EBVCS-5
PE
NP_001993
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
2208
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCER2
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.