Learn More
CD23 de rat anti-souris, Super Bright 436, clone : B3B4, eBioscience™
Anticorps monoclonal de rat
Marque:  Invitrogen 62-0232-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16371134
  • 273.00€ / 100µg
Expédition estimée
16-11-2020
Description
Description
SB-4400) pour minimiser toute interaction polymère non spécifique. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet Le CD23 est une glycoprotéine de 45 kDa qui est présente sur une sous-population de cellules B d’amygdale et de cellules sanguines périphériques fraîchement isolées et qui est fortement exprimée sur les lymphoblastes B transformés par l’EBV. La molécule CD23 est identique au récepteur de faible affinité pour les IgE qui se trouve sur les cellules B. L’expression de CD23 a également été détectée dans les cellules néoplasiques dérivées de cas de leucémie lymphocytique chronique à cellules B et de certains cas de lymphome centroblastique/centrocytique. CD23 est présente sur une sous-population de cellules B d’amygdale et sanguine périphérique fraîchement isolées et fortement exprimées sur les lymphoblastes B transformés par l’EBV. Fonctionnellement, le CD23 est impliqué dans la croissance et la différenciation des cellules B et la production d’IgE. De plus, CD23 a une forme soluble qui est un puissant facteur mitogène. Les maladies associées à la dysfonction de CD23 comprennent la conjonctivite chronique et la leucémie lymphoïde chronique.
Spécification
Spécification
CD 23
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P20693
Famille de domaines de la lectine de type C 4 ; CD23 ; antigène CD23 ; CD23A ; CLEC4J ; FC-epsilon-RII ; Fc-epsilon-RII ; FCE2 ; IGEBF ; facteur de liaison de l’immunoglobuline E ; récepteur d’immunoglobuline Fc-epsilon de faible affinité ; récepteur de l’IgE de faible affinité ; récepteur de l’IgE aux lymphocytes ; membre J
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
B3B4
Super Bright 436
Fcer2a
Liquide
Fcer2a
IgG2a, kappa
100 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
14128