missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23 de souris anti-humain, Super Bright 600, clone : EBVCS2, eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 63-0238-41

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15973474

  • 132.00€ / 25 pièces

Date d’expédition estimée: 27-10-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Description: The EBVCS2 monoclonal antibody reacts with human CD23, a 45 kDa type II transmembrane glycoprotein. CD23 is expressed on mature B cells, mantle zone B cells, follicular dendritic cells and at low levels on T, NK, langerhans cells and platelets. Expression of CD23 is upregulated upon B cell activation, and soluble forms of the antigen have been reported to be biologically active. CD23 is a low affinity receptor for IgE and is thought to play a role in the regulation of IgE response and B cell activation. CD21 and the alpha subunit of CD11b and CD11c bind to CD23. Applications Reported: This EBVCS2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This EBVCS2 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No.

SB-4400) pour minimiser toute interaction polymère non spécifique. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Laser violet Le CD23 est une glycoprotéine de 45 kDa qui est présente sur une sous-population de cellules B d’amygdale et de cellules sanguines périphériques fraîchement isolées et qui est fortement exprimée sur les lymphoblastes B transformés par l’EBV. La molécule CD23 est identique au récepteur de faible affinité pour les IgE qui se trouve sur les cellules B. L’expression de CD23 a également été détectée dans les cellules néoplasiques dérivées de cas de leucémie lymphocytique chronique à cellules B et de certains cas de lymphome centroblastique/centrocytique. CD23 est présente sur une sous-population de cellules B d’amygdale et sanguine périphérique fraîchement isolées et fortement exprimées sur les lymphoblastes B transformés par l’EBV. Fonctionnellement, le CD23 est impliqué dans la croissance et la différenciation des cellules B et la production d’IgE. De plus, CD23 a une forme soluble qui est un puissant facteur mitogène. Les maladies associées à la dysfonction de CD23 comprennent la conjonctivite chronique et la leucémie lymphoïde chronique.
Spécification

Spécification

CD 23
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
P06734
CD23, CD23A, CLEC4J, FCE2, IGEBF, BLAST-2, famille de domaine 4 de lectine de type C, membre J, antigène CD23, fc-epsilon-RII, facteur de liaison d’immunoglobine E, récepteur Fc epsilon d’immunoglobine de faible affinité, récepteur lgE de lymphocytes
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
EBVCS2
Super Bright 600
FCER 2
Liquide
FCER 2
IgG1, kappa
25 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
2208
Vidéos
FDS
Documents
Certificats