missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anticorps anti-CD235a (Glycophorine A) anti-humain de souris, Alexa Fluor™700, Clone : HIR2 (GA-R2), eBioscience™

Anticorps monoclonal de souris

Marque:  Invitrogen 56-9987-42

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371044

  • 285.00€ / 100 pièces

Expédition estimée
12-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Glycophorines A (GPA) et B (GPB) qui sont des sialoglycoprotéines membranaires à passage unique. La GPA est le vecteur des spécificités M et N du groupe sanguin, tandis que la GPB représente les spécificités S et U. Les GPA et GPB fournissent aux cellules une grande surface similaire à la mucine et il a été suggéré que cela offre une barrière à la fusion cellulaire, afin de minimiser l’agrégation entre les globules rouges dans la circulation.
Spécification

Spécification

CD235a (glycophorine A)
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec 0,1 % de gélatine, 0,2 % d’ASB et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH de 7,2
P02724
GYPA
IgG2b, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
2993
Cytométrie en flux
HIR2 (GA-R2)
Alexa Fluor™ 700
GYPA
Liquide
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Vidéos
Documents