Learn More
CD235a Mouse anti-Human, APC, Clone: GA-R2 (HIR2), BD
Mouse Monoclonal Antibody
240.00€ - 625.00€
Spécification
Antigène CD235a
Clone GA-R2 (HIR2)
Concentration 0.2mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15801329
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
561775
25 μg
240.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
15876608
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
551336
0.1 mg
625.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
The GA-R2 (also known as HIR2) monoclonal antibody specifically binds to CD235a, otherwise known as Glycophorin A (GYPA, GPA), PAS-2, MN sialoglycoprotein (MNS, MN), and Sialoglycoprotein A/alpha. CD235a is a type I transmembrane sialoglycoprotein that is expressed on human erythrocytes, erythroid precursor cells and certain leukemic cell types. This antibody is useful for the identification and characterization of erythrocytes, certain myeloid leukemic cell types, and studies of erythroid cell development and infectious diseases with erythrocyte involvement. Mature, non-nucleated red blood cells characteristically express very high levels of glycophorin A.
Spécification
Spécification
CD235a
0.2mg/mL
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2b κ
Affinity Purified
Glycophorin-A; GYPA; GPA; PAS-2; MN sialoglycoprotein; Sialoglycoprotein A
GA-R2 (HIR2)
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only.