Learn More
Anticorps anti-CD244 anti-humain de souris, Super Bright 600, Clone : eBioC1,7 (C1,7), eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 63-5838-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15973554
  • 317.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 02-11-2021
Description
Description
Description: The eBioC1.7 monoclonal antibody reacts with human CD244 (2B4, p38). In human, CD244 is a 38 kDa protein expressed on NK cells, a subset of CD8+ T cells, gammadelta T cells, monocytes, basophils and eosinophils. Binding of the CD244 ligand, CD48, results in NK cell activation, unlike mouse CD244, which is an inhibitory receptor. For CD244 expressed on NK cells, binding of CD48 results in enhanced NK cell cytotoxicity and secretion of IFN-gamma. Recently, it was demonstrated that binding of the C1.7 monoclonal antibody and CD48 involve the same residue in the V domain of human CD244, which explains the ability of C1.7 binding to induce activation of NK cells. Binding of C1.7 to CD244 leads to tyrosine phosphorylation and recruitment of the adaptor molecule SAP (SLAM-associated protein). Patients with X-linked lymphoproliferative disorder (XLPD) have a mutation in SAP which renders it unable to bind to phosphorylated CD244. Applications Reported: This eBioC1.7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This eBioC1.7 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
Super Bright 600 est un colorant en tandem qui peut être excité par la ligne laser violette (405 nm) et émet à 600 nm. Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 610/20. Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (produit n° SB-4400) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Lser violet Le CD 244 (2B4, SLAMF4) est un récepteur de surface cellulaire exprimé sur les cellules tueuses naturelles (NK) (et certaines cellules T) qui médient la destruction restreinte de complexes d’histocompatibilité non majeurs (non-major histocompatibility complex, MHC). On pense que l’interaction entre les cellules NK et les cellules cibles par le biais des CD244 permet de moduler l’activité cytolytique des cellules NK. Le CD244 interagit avec le SLAMF2, ce qui provoque l’activation des cellules exprimant le SLAMF4 et le SLAMF2. Les patients présentant un lupus érythémateux disséminé ont des niveaux inférieurs à la normale de SLAMF4 exprimés sur leurs monocytes et leurs cellules NK, ce qui suggère que le SLAMF4 peut jouer un rôle dans la pathologie de cette maladie auto-immune. Les maladies associées au dysfonctionnement de CD244 comprennent l’arthrite rhumatoïde et le syndrome lymphoprolifératif. Des variantes de transcription à épissage alternatif qui codent différentes isoformes de CD244 ont été trouvées pour ce gène.
Spécification
Spécification
CD 244
Monoclonal(e)
5 μI/Test
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
Q9BZW8
2B4 ; CD244 ; Molécule CD244, récepteur cellulaire killer naturel 2B4 ; h2B4 ; NAIL ; Récepteur cellulaire killer naturel 2B4 ; Activation cellulaire NK d’induction ligand NAIL ; Activation cellulaire NK d’induction ligand NAIL ; Protéine de récepteur cellulaire de type I NK 2B4 ; NKR2B4 ; Nmrk ; Molécule d’activation lymphoïde 4 ; Membre de la famille SLAM 4 ; SLAMF4
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Humaine
Cytométrie en flux
eBioC1,7 (C1,7)
Super Bright 600
CD 244
Liquide
CD 244
IgG1, kappa
100 Tests
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
51744