missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25 de rat anti-souris, Alexa Fluor® 647, clone : PC61,5, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 51-0251-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370944

  • 87.00€ / 25µg

Expédition estimée
16-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Le CD25 (chaîne alpha du récepteur IL2/IL2RA) est une cytokine qui joue un rôle dans la prolifération des lymphocytes T et B. Le récepteur de cette cytokine (IL2RA) est un complexe protéique hétérotrimérique avec une chaîne gamma également partagée par l’interleukine 4 (IL4) et l’interleukine 7 (IL7). L’IL2RA, la chaîne bêta d’IL2R (IL2RB) et la chaîne gamma IL2R (IL2RG) constituent le récepteur à forte affinité IL2. Les chaînes d’IL2RA homodimères produisent un récepteur de faible affinité, tandis que les chaînes d’IL2RB homodimères produisent un récepteur d’affinité moyenne. L’expression de l’IL2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. L’IL2 est principalement produit par des cellules T matures. l’IL2 joue un rôle important en tant que facteur de croissance, facteur de différenciation et régulateur de la mort cellulaire. L’IL2 stimule la prolifération des cellules B, augmente l’activité des cellules tueuses naturelles et inhibe la formation des colonies de macrophages de granulocytes. La perturbation ciblée d’un gène similaire chez la souris conduit à une maladie de type colite ulcéreuse, ce qui suggère un rôle dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques. Les mutations de ce gène sont associées à une carence en alpha du récepteur de l’interleukine 2.
Spécification

Spécification

CD 25
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P01590
CD25 ; II2r ; II2ra ; Ly-43
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
PC61,5
Alexa Fluor™ 647
Il2ra
Liquide
Il2ra
IgG1, lambda
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
16184
Vidéos
Documents