Learn More
CD25 Rat, APC-Cy7, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB34-APC7-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971858
  • 493.00€ / 100µg
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD25
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2ra
Protein A/G Purified
RUO
16184
IgG1 λ
Flow Cytometry
PC61.5
APC-Cyanine7
NP_032393
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.