Learn More
CD27 Mouse, APC, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 312.00€
Spécification
Antigène | CD27 |
---|---|
Clone | O323 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941888
|
EnquireBio
QAB36-APC-25TESTS |
25 Tests |
155.00€
25 tests |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931888
|
EnquireBio
QAB36-APC-100TESTS |
100 Tests |
312.00€
100 tests |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD27 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
939 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
O323 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_016875723 | |
CD27 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |