missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD278 (ICOS) d’hamster arménien anti-souris, rat, singe rhésus, APC-eFluor® 780, clone : C398,4A, eBioscience™

Anticorps monoclonal d’hamster arménien.

Marque:  Invitrogen 47-9949-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16370914

  • 113.00€ / 25µg

Expédition estimée
13-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Le nombre de cellules doit être déterminé de manière empirique mais peut varier entre 10^5 et 10^8 cellules/test. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. APC-eFluor™ 780 émet à 780 nm et est excité par le laser rouge (633 nm). Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Sensibilité à la lumière : Ce tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (cat. 00-8222) (Échantillon de cellules 100 μl + tampon de fixation 100 μl IC) ou solution Fix/Lyse à 1 étape (cat. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité/compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 633-647 nm, émission : 780 Nm ; laser : Laser rouge. CD278 appartient à la famille des récepteurs de surface cellulaire CD28 et CTLA-4 et est fortement exprimé dans les cellules T activées. Il est essentiel à la fois pour une interaction efficace entre les cellules T et B et pour les réponses normales des anticorps aux antigènes dépendants des cellules T. Il améliore toutes les réponses de base des cellules T à un antigène étranger, à savoir la prolifération, la sécrétion de lymphokines et la régulation ascendante des molécules qui médient l’interaction entre cellules. Il aide également efficacement à la sécrétion d’anticorps par les cellules B.
Spécification

Spécification

CD 278 (ICOS)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec 0,09 % azoture de sodium ; pH 7,2
Q9R1T7, Q9WVS0
Molécule immunomédiatrice lymphocytaire inductible par activation ; AILIM ; CCLP ; CD 278 ; protéines semblables à CD 28 et CTLA-4 ; protéines 1 liées à CD 28 ; CRP-1 ; CVID 1 ; co-stimulateur inductible ; co-stimulateur inductible de cellules T ; co-stimulateur de cellules T inductible
Hamster arménien
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris, Singe rhésus, Rhesus Monkey
Cytométrie en flux
C398,4A
APC-eFluor™780
Icos
Liquide
Icos
IgG
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
54167, 64545, 705788
Vidéos
Documents