Learn More
CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
120.00€ - 286.00€
Spécification
Antigène | CD278 (ICOS) |
---|---|
Clone | ISA-3 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16626454
|
Affymetrix eBioscience
56-9948-42 |
100 Tests |
286.00€
100 tests |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16616454
|
Affymetrix eBioscience
56-9948-41 |
25 Tests |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
CD278 (ICOS) Monoclonal antibody specifically detects CD278 (ICOS) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD278 (ICOS) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
29851 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
ICOS |
ISA-3 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 700 | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y6W8 | |
ICOS | |
Primary | |
Antibody |