missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD278 (ICOS) de rat anti-souris, Super Bright 436, clone : 7E.17G9, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 62-9942-80

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371334

  • 125.00€ / 25µg

Expédition estimée
16-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (produit n° SB-4400) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Le CD278 laser violet appartient à la famille des récepteurs de surface cellulaire CD28 et CTLA-4 et est fortement exprimé dans les cellules T activées. Il est essentiel à la fois pour une interaction efficace entre les cellules T et B et pour les réponses normales des anticorps aux antigènes dépendants des cellules T. Il améliore toutes les réponses de base des cellules T à un antigène étranger, à savoir la prolifération, la sécrétion de lymphokines et la régulation ascendante des molécules qui médient l’interaction entre cellules. Il aide également efficacement à la sécrétion d’anticorps par les cellules B.
Spécification

Spécification

CD 278 (ICOS)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
Q9WVS0
AILIM, CD278, CVID1, molécule immunomédiatrice lymphocytaire inductible par activation, costimulateur cellulaire T inductible, costimulateur inductible
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
7E.17G9
Super Bright 436
Icos
Liquide
Icos
IgG2b, kappa
25 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
54167
Vidéos
Documents