Learn More
CD279 (PD-1) d’hamster arménien anti-souris, Super Bright 436, clone : J43, eBioscience™
Anticorps monoclonal d’hamster arménien.
Marque:  Invitrogen 62-9985-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16371344
  • 273.00€ / 100µg
Expédition estimée
19-11-2020
Description
Description
Le nombre de cellules doit être déterminé de manière empirique mais peut varier entre 10^5 et 10^8 cellules/test. Il est recommandé que l’anticorps soit soigneusement titré pour une performance optimale dans le dosage d’intérêt. Le colorant Super Bright 436 peut être excité par la ligne laser violet (405 nm) et émet à 436 nm. Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 450/50 ou un équivalent. Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (produit n° SB-4400) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet Les réponses immunitaires à médiation cellulaire sont initiées par des lymphocytes T qui sont eux-mêmes stimulés par des peptides de cognate liés aux molécules de MHC sur des cellules présentant des antig (APC). L’activation des cellules T est généralement auto-limitée, car les cellules T activées expriment des récepteurs tels que PD-1 (également appelé PDCD-1) qui médient les signaux inhibiteurs des APC. La PD-1 peut lier deux ligands différents mais associés, le PDL-1 et le PDL-2. Lors de la liaison à l’un ou l’autre de ces ligands, les signaux générés par PD-1 inhibent l’activation de la réponse immunitaire en l’absence de “signaux de danger”, tels que le LPS ou d’autres molécules associées à des bactéries ou à d’autres agents pathogènes. La preuve en est observée chez les souris PD1-nulle qui présentent des systèmes immunitaires hyperactivés et des maladies auto-immunes. En dépit de son poids moléculaire prévu, le PD-1 migre souvent à un poids moléculaire plus élevé lors de la SDS-PAGE.
Spécification
Spécification
CD279 (PD-1)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
Q02242
CD279 ; MPD-1 ; PD1 ; protéine de mort cellulaire programmée 1 ; protéine PD-1
Hamster arménien
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
J43
Super Bright 436
Pdcd1
Liquide
Pdcd1
IgG
100 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
18566