Learn More
CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
135.00€ - 336.00€
Spécification
Antigène CD279 (PD-1)
Clone J43
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15973684
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
64-9985-82
100 μg
336.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
15963684
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen
64-9985-80
25 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD279 (PD-1)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
18566
IgG
Affinity chromatography
Antibody
J43
Flow Cytometry
Super Bright 645
Armenian Hamster
Mouse
Q02242
Pdcd1
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Pdcd1