Learn More
CD29 Hamster anti-Rat, FITC, Clone: HA2/5, BD
Hamster Monoclonal Antibody
231.00€ - 695.00€
Spécification
Antigène | CD29 |
---|---|
Clone | HA2/5 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15811349
|
BD Biosciences
561796 |
50 μg |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15867948
|
BD Biosciences
555005 |
0.5 mg |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Ha2/5 monoclonal antibody specifically binds to the 130 kDa integrin β1 chain (CD29). CD29 is expressed on the cell surface as a heterodimer with one of the distinct integrin α chains. With α1 through α6 (CD49a through CD49f), it forms the VLA-1 through VLA-6 complexes, respectively, and with αV (CD51), it forms αVβ
Spécification
CD29 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Hamster | |
Rat | |
Rat glomerular epithelial cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
HA2/5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgM κ | |
Affinity Purified | |
Itgb1; Integrin β1 chain; Integrin beta-1; VLA-4 subunit beta |
For Research Use Only.