Learn More
CD3 Mouse anti-Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma,Human, BB700, Clone: SP34-2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
278.00€ - 625.00€
Spécification
Antigène CD3
Clone SP34-2
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15875119
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
566518
25 μg
278.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
15865119
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
566517
0.1 mg
625.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD3
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 λ
Refrigerate (2 to 8°C)
SP34-2
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Mouse
Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque, Human