Learn More
CD3 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
216.00€ - 476.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | UCHT1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE-Cyanine5 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15870679
|
BD Biosciences
561007 |
25 Tests |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15898068
|
BD Biosciences
555334 |
100 Tests |
476.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Spécification
CD3 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
UCHT1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.