Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB5-APC-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15962128
  • 73.55€ / 25 tests
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD3
OKT3
APC
NP_000724
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
916
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
IgG2a kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.