missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Mouse, PE, Clone: UCHT1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB6-PE-25Tests

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15942258

  • 67.20€ / 25 tests
Expédition estimée: 17-03-2023
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
Protein A/G Purified
RUO
915
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT1
PE
NP_001035741
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions