Learn More
CD3 Rat, APC-Cy7, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB3-APC7-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15961798
  • 105.47€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
CD3
17A2
APC-Cyanine7
NP_033980
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12502
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.