Learn More
CD318 (CDCP1) Monoclonal Antibody (CSTEM26), Alexa Fluor™ 647, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
158.00€ - 346.00€
Spécification
Antigène CD318 (CDCP1)
Clone CSTEM26
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15805463
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
51-3189-42
100 Tests
346.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-05-2024
pour voir le stock disponible 
15895453
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
51-3189-41
25 Tests Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This monoclonal antibody CSTEM26 reacts with human CD318, also known as CUB domain-containing protein 1 (CDCP1) and Trask. Applications Reported: This CSTEM26 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This CSTEM26 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human induced pluripotent stem cells. This may be used at 5 μL (0.125 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 668 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD318 (CDCP1) Monoclonal antibody specifically detects CD318 (CDCP1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD318 (CDCP1)
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
Q9H5V8
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
CSTEM26
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Mouse
Human
64866
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!