Learn More
CD33 Monoclonal Antibody (P67.6), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
174.00€ - 355.00€
Spécification
Antigène | CD33 |
---|---|
Clone | P67.6 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16646314
|
Affymetrix eBioscience
25-0337-41 |
25 Tests |
174.00€
25 tests |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16656314
|
Affymetrix eBioscience
25-0337-42 |
100 Tests |
355.00€
100 tests |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD33 | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3 | |
CD33 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CD33 |
P67.6 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
Mouse | |
Human | |
P20138 | |
945 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |