missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD33 Monoclonal Antibody (P67.6), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Affymetrix eBioscience 25-0337-41

116.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16646314

  • 174.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD33 Monoclonal antibody specifically detects CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification

Spécification

CD33
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P20138
CD33
Affinity chromatography
RUO
945
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
P67.6
PE-Cyanine7
CD33
CD33; CD33 antigen; CD33 antigen (gp67); CD33 molecule; CD33 molecule transcript; FLJ00391; gp67; Myeloid cell surface antigen CD33; p67; sialic acid binding Ig-like lectin 3; sialic acid-binding Ig-like lectin 3; SIGLEC3; Siglec-3
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions