Learn More
CD34 Rabbit, Clone: HPCA1/1806R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | CD34 |
---|---|
Clone | HPCA1/1806R |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921238
|
EnquireBio
947-RBM6-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911238
|
EnquireBio
947-RBM6-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
CD34 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
947 | |
Recombinant full-length human HPCA1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90-110kDa |
HPCA1/1806R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001020280 | |
CD34 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
KG-1 cells, Tonsil, or Angiosarcoma |