missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anticorps anti-CD357 (AITR/GITR) anti-souris de rat, Super Bright 436, Clone : DTA-1, eBioscience™

Anticorps monoclonal de rat

Marque:  Invitrogen 62-5874-82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16371284

  • 265.00€ / 100µg

Expédition estimée
09-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plus conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (produit n° SB-4400) pour minimiser les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet Le gène apparenté à la famille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale induits par les glucocorticoïdes (GITR) est un membre de la famille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNFR) exprimé à de faibles niveaux sur les cellules B, les macrophages et les cellules T non stimulées. Après leur activation, les cellules T CD4+ et CD8+ T régulent l’expression de la protéine GITR à la hausse, alors que les cellules T immunorégulatrices expriment des niveaux élevés de GITR de manière constitutive.
Spécification

Spécification

CD357 (AITR / GITR)
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
O35714
AITR ; Gitr ; Tnfrsf18
Rat
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Cytométrie en flux
DTA-1
Super Bright 436
Tnfrsf18
Liquide
Tnfrsf18
IgG2b, kappa
100 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
21936
Vidéos
Documents