Learn More
CD357 / GITR Rat, FITC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 276.00€
Spécification
Antigène | CD357 / GITR |
---|---|
Clone | DTA-1 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972408
|
EnquireBio
QAB72-F-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962408
|
EnquireBio
QAB72-F-100UG |
100 μg |
276.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD357 / GITR | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8 | |
21936 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
DTA-1 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_033426 | |
Tnfrsf18 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |