Learn More
CD357 / GITR Rat, FITC, Clone: DTA-1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB72-F-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15972408
  • 105.47€ / 25µg
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD357 / GITR
DTA-1
FITC
NP_033426
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
21936
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10mM Tris, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH8
Tnfrsf18
IgG2b
25 μg
Store at 2-4°C.