missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anticorps anti-CD36 anti-souris de hamster arménien, Super Bright 600, Clone : HM36, eBioscience™

Anticorps monoclonal d’hamster arménien.

Marque:  Invitrogen 63-0362-82

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15973494

  • 287.00€ / 100µg

Date d’expédition estimée: 27-10-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Description: This HM36 antibody recognizes mouse CD36, also known as scavenger receptor BIII. Applications Reported: This HM36 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This HM36 antibody has been tested by flow cytometric analysis of thioglycolate-elicited peritoneal macrophages. This may be used at less than or equal to 1.0 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm. We recommend using a 610/20 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light. Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product No.

00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μL de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (réf. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Laser violet Le CD36 (translocase d’acides gras, FAT) est une protéine ditopique glycosylée de 88 kDa qui appartient à la famille des récepteurs de récupération de classe B. La CD36 est exprimée par la plupart des cellules marginales de la zone B au repos, mais pas par les cellules folliculaires et B1 B. Elle est rapidement induite sur les cellules B folliculaires in vitro lors d’une stimulation TLR et CD40. La CD36 n’affecte pas le développement des cellules B, mais module à la fois la réponse des anticorps primaires et secondaires. Similaire au transporteur de glucose GLUT4, le CD36 est transité des bassins intracellulaires à la membrane plasmique suite à une stimulation cellulaire par l’insuline. Chez la souris, la CD36 est responsable de la perception gustative des acides gras à longue chaîne. La CD36 se trouve de préférence dans les radeaux lipidiques, ce qui facilite son association avec les récepteurs, la signalisation et les molécules d’adaptateur. La CD36 se lie au collagène, à la thrombospondine, aux phospholipides anioniques et aux LDL oxydées. De plus, la CD36 peut fonctionner comme une molécule d’adhérence cellulaire et médie directement la cyto-adhérence des érythrocytes parasités par Plasmodium falciparum. Les mutations du gène CD36 provoquent une carence en glycoprotéine plaquettaire. Plusieurs variantes de transcription épissées codant la protéine CD36 ont été trouvées.
Spécification

Spécification

CD 36
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2
Q08857
SR-B3, SCARB3 , GPIIIIB, GPIV, PAS IV, PAS-4, GRAS
Hamster arménien
IgG
100 μg
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
12491
Cytométrie en flux
HM 36
Super Bright 600
CD 36
Liquide
CD 36
Cellules CHO transfectées avec des souris entières provenant de 36 CD.
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris
Vidéos
FDS
Documents
Certificats