Learn More
CD365 (TIM1) Monoclonal Antibody (1D12-TIM1), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
188.00€ - 445.00€
Spécification
Antigène | CD365 (TIM1) |
---|---|
Clone | 1D12-TIM1 |
Concentration | 5 μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16360774
|
Affymetrix eBioscience
25-3659-41 |
25 Tests |
188.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16370774
|
Affymetrix eBioscience
25-3659-42 |
100 Tests |
445.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mouse Monoclonal Antibody
CD365 (TIM1) Monoclonal antibody specifically detects CD365 (TIM1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD365 (TIM1) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
AI503787; CD365; HAVCR; HAVCR1; HAVcr-1; Hepatitis A virus cellular receptor 1; hepatitis A virus cellular receptor 1 homolog; Kidney injury molecule 1; Kim1; KIM-1; T cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1; t cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1; T cell membrane protein 1; T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 1; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1; T-cell immunoglobulin mucin family member 1; T-cell immunoglobulin mucin receptor 1; T-cell membrane protein 1; TIM; TIM1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1 | |
Havcr1 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
1D12-TIM1 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
Mouse | |
Human | |
Q96D42 | |
26762 | |
IgV domain of human CD365 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Havcr1 |