Learn More
CD3e Armenian Hamster, Qfluor 630, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB2-QF630-1mg
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15961648
  • 329.85€ / 1mg
Date d’expédition estimée: 07-12-2021
Spécification
CD3e
145-2C11
Qfluor 630
XP_006510029
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12501
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
IgG
1mg
Store at 2-4°C.