missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3e Monoclonal Antibody (eBio500A2 (500A2)), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™

Syrian Hamster Monoclonal Antibody

Marque:  Affymetrix eBioscience 62-0033-82

203.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.



Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 16371104

  • 305.00€ / 100µg
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Syrian Hamster Monoclonal Antibody

CD3e Monoclonal antibody specifically detects CD3e in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification

Spécification

CD3e
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P04235, P11942, P22646, P24161
Cd247, Cd3d, CD3E, CD3g
Affinity chromatography
RUO
12500, 12501, 12502, 12503
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
eBio500A2 (500A2)
Super Bright 436
Cd3d
4930549J05Rik; A430104F18Rik; AI504783; antigen CD3D, delta polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3E, epsilon polypeptide (TiT3 complex); antigen CD3G, gamma polypeptide; antigen CD3Z, zeta polypeptide; AW552088; Cd247; CD247 antigen; CD247 antigen, zeta subunit; Cd247 molecule; CD3; CD3 antigen delta chain; CD3 antigen delta polypeptide; CD3 antigen gamma chain; CD3 antigen, delta polypeptide; CD3 antigen, delta subunit; CD3 antigen, epsilon polypeptide; CD3 antigen, gamma polypeptide; CD3 antigen, zeta polypeptide; CD3 delta; CD3 epsilon; CD3 epsilon chain; CD3 epsilon subunit; CD3 epsilon subunit precursor; CD3 gamma-chain; CD3 glycoprotein; CD3 glycoprotein precursor; CD3 molecule delta polypeptide; CD3 molecule, delta; CD3 molecule, epsilon; CD3 molecule, epsilon polypeptide; CD3 molecule, gamma; CD3 molecule, gamma polypeptide; CD3 protein; CD3 TCR complex; CD3 type I transmembrane glycoprotein; CD3 type I transmembrane glycoprotein precursor; CD3 zeta chain; Cd3d; CD3D antigen d
Syrian Hamster
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions