missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Mouse anti-Human, BB700, Clone: SK3 (also known as Leu3a), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
308.00€ - 815.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | SK3 (also known as Leu3a) |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15885009
|
BD Biosciences
566393 |
25 Tests |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15875009
|
BD Biosciences
566392 |
100 Tests |
815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD4 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
SK3 (also known as Leu3a) | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Mouse BALB/c IgG1, κ | |
Primary |