missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse, APC-Cy7, Clone: RPA-T4, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB12-APC7-100Tests

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15981508

  • 276.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 24-01-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T4
APC-Cyanine7
NP_001181945
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions